5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14189-1G OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA 436 DKK
APOSOR14189-1G APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formel: C₁₇H₂₀N₄O₂
Molekylvægt: 312.37 g/mol
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200970
CAS-nummer: 23470-43-1