2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G
OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA
0
DKK
APOSOR1415-1G
APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₆H₁₆O₄S Molekylvægt: 304.37 g/mol Smeltepunkt: 71.5…73.5 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06797505 CAS-nummer: 94709-25-8 |