2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1415-1G OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA 2020 DKK
APOSOR1415-1G APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₁₆H₁₆O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797505
CAS-nummer: 94709-25-8