4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 458 DKK
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Molekylvægt: 177.1601 g/mol
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689688
CAS-nummer: 104103-06-2