Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-10G OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA 1430 DKK
APOSOR14144-10G APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051967
CAS-nummer: 5081-37-8