Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-10G
OR14144-1G
OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA
1430
DKK
APOSOR14144-10G
APOSOR14144-1G
APOSOR14144-5G
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Methyl3-methoxy-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₅ Molekylvægt: 211.17 g/mol Smeltepunkt: 91…93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051967 CAS-nummer: 5081-37-8 |