2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 317 DKK
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 122…127 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03787060
CAS-nummer: 60518-59-4