Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl benzo[d]oxazole-5-carboxylate
OR14141-1G OR14141-5G OR14141-10G
APOSOR14141-1GEA 763 DKK
APOSOR14141-1G APOSOR14141-5G APOSOR14141-10G
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₃
Smeltepunkt: 110…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689687
CAS-nummer: 924869-17-0