Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 240 DKK
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 135…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689702
CAS-nummer: 924869-19-2