1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1414-10G OR1414-50G
APOSOR1414-10GEA 2030 DKK
APOSOR1414-10G APOSOR1414-50G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
1-(3-Acetylphenyl)-2-thiourea
Formel: C₉H₁₀N₂OS
Smeltepunkt: 165…167 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041170
CAS-nummer: 86801-04-9
UN nummer: 3335
ADR: 9,III