Methyl-3-aminoisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
OR14139-25G
OR14139-5G
OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA
850
DKK
APOSOR14139-25G
APOSOR14139-5G
APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152.20 g/mol Smeltepunkt: 84…86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02082535 CAS-nummer: 55279-30-6 |