Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 1310 DKK
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₃
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689722
CAS-nummer: 924862-18-0