Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
OR14134-25G OR14134-5G OR14134-1G
APOSOR14134-25GEA 654 DKK
APOSOR14134-25G APOSOR14134-5G APOSOR14134-1G
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.17 g/mol
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017093
CAS-nummer: 63435-16-5