Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G
OR14130-1G
OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA
806
DKK
APOSOR14130-10G
APOSOR14130-1G
APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekylvægt: 167.164 g/mol Smeltepunkt: 141…143 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06659667 CAS-nummer: 536-25-4 EINECS: 208-627-3 |