tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[2-(3-Formylphenoxy)ethyl]piperazine, N1-BOC protected
OR14124-1G OR14124-5G
APOSOR14124-1GEA 1860 DKK
APOSOR14124-1G APOSOR14124-5G
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-[2-(3-formylphenoxy)ethyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689721
CAS-nummer: 924869-28-3