2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Dimethoxy-1-(piperidin-1-yl)ethanone
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 491 DKK
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formel: C₉H₁₇NO₃
Kogepunkt: 72 °C/0,01mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689667
CAS-nummer: 16695-59-3