5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 1360 DKK
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₉ClN₂OS
Smeltepunkt: 292…294 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689693
CAS-nummer: 924869-18-1