3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 469 DKK
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Molekylvægt: 197.5800 g/mol
Smeltepunkt: 218…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005692
CAS-nummer: 4812-45-7