3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 164 DKK
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179276
CAS-nummer: 74420-15-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III