3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 164 DKK
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Smeltepunkt: 233…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410881
CAS-nummer: 70315-68-3