N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzamide
OR14082-10G OR14082-1G OR14082-5G
APOSOR14082-10GEA 12640 DKK
APOSOR14082-10G APOSOR14082-1G APOSOR14082-5G
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
N-[2-(Aminocarbonyl)phenyl]-4-chloro-3-nitrobenzenecarboxamide
Formel: C₁₄H₁₀ClN₃O₄
Molekylvægt: 319.71 g/mol
Smeltepunkt: 271…272 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00495266
CAS-nummer: 331240-40-5