2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 2070 DKK
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03617913
CAS-nummer: 138479-53-5