Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 349 DKK
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇BrO₂S
Smeltepunkt: 99…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027095
CAS-nummer: 550998-53-3