Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 1370 DKK
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Molekylvægt: 282.14 g/mol
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027165
CAS-nummer: 91844-20-1