6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 186 DKK
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₂S
Smeltepunkt: 271…274 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07377059
CAS-nummer: 26018-73-5