4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR14042-1G
OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA
349
DKK
APOSOR14042-1G
APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₂S Molekylvægt: 212.65 g/mol Smeltepunkt: 257…259 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06655155 CAS-nummer: 23967-57-9 |