tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-(piperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-1-yl)piperidine, N-BOC protected
OR14041-100MG OR14041-1G OR14041-500MG
APOSOR14041-100MGEA 175 DKK
APOSOR14041-100MG APOSOR14041-1G APOSOR14041-500MG
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-piperazinotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₄H₂₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973999
CAS-nummer: 177276-41-4