3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 1460 DKK
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: 258…260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797481
CAS-nummer: 252928-82-8