2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14037-1G OR14037-5G
APOSOR14037-1GEA 4040 DKK
APOSOR14037-1G APOSOR14037-5G
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formel: C₇H₄BrNOS₂
Smeltepunkt: 99…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027130
CAS-nummer: 937602-37-4