6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 164 DKK
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₂S
Smeltepunkt: 262…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371540
CAS-nummer: 19075-58-2