4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14029-1G OR14029-500MG
APOSOR14029-1GEA 5040 DKK
APOSOR14029-1G APOSOR14029-500MG
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethoxy)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₃S
Smeltepunkt: 248…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808684
CAS-nummer: 874834-22-7