6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR14010-1G OR14010-5G
APOSOR14010-1GEA 218 DKK
APOSOR14010-1G APOSOR14010-5G
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Smeltepunkt: 153…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664039
CAS-nummer: 193537-14-3