2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14006-1G OR14006-5G
APOSOR14006-1GEA 183 DKK
APOSOR14006-1G APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Smeltepunkt: 132…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039874
CAS-nummer: 485799-04-0