2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14004-1G OR14004-5G
APOSOR14004-1GEA 741 DKK
APOSOR14004-1G APOSOR14004-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: 330…332 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01550054
CAS-nummer: 2003-79-4