2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR14001-1G OR14001-5G
APOSOR14001-1GEA 785 DKK
APOSOR14001-1G APOSOR14001-5G
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
2-Hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: >250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00563443
CAS-nummer: 91301-03-0