4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13997-25G OR13997-5G
APOSOR13997-25GEA 262 DKK
APOSOR13997-25G APOSOR13997-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₉NO
Molekylvægt: 195.22 g/mol
Smeltepunkt: 191…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059625
CAS-nummer: 19812-93-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III