4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13991-5G OR13991-10G OR13991-1G
APOSOR13991-5GEA 632 DKK
APOSOR13991-5G APOSOR13991-10G APOSOR13991-1G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formel: C₁₈H₁₉N
Molekylvægt: 249.36 g/mol
Smeltepunkt: 212…213/3mm °C
Massefylde: 1.008 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036350
CAS-nummer: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2