1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13975-1G OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA 1700 DKK
APOSOR13975-1G APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Formel: C₁₃H₁₇N₃O
Smeltepunkt: 188…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005977
CAS-nummer: 1021-25-6
EINECS: 213-819-5