Dimethylamin 40% in aqueous solution
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 DKK
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimethylamin 40% in aqueous solution
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molekylvægt: 45.08 g/mol
Kogepunkt: 52 °C
Smeltepunkt: –37 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008288
CAS-nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN nummer: 1160
ADR: 3+8 II
Merck Index: 12,03278