Thiomorpholine-1,1-dioxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiomorpholine 1,1-dioxide
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 164 DKK
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel: C₄H₉NO₂S
Molekylvægt: 135.1848 g/mol
Kogepunkt: 155 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05861623
CAS-nummer: 39093-93-1