2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 600 DKK
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798214
CAS-nummer: 93668-43-0