4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13896-100G OR13896-25G OR13896-5G
APOSOR13896-100GEA 426 DKK
APOSOR13896-100G APOSOR13896-25G APOSOR13896-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre 99%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesyre
Formel: C₉H₉NO₆
Smeltepunkt: 195…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014697
CAS-nummer: 4998-07-6