3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 2400 DKK
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Smeltepunkt: 151…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00195574
CAS-nummer: 5325-04-2