5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 175 DKK
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Formel: C₁₁H₁₆N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00545964
CAS-nummer: 23491-48-7