Methyl5-Brom-6-chlornicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 872 DKK
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl5-Brom-6-chlornicotinat
Methyl5-Brom-6-chlornicotinat
Formel: C₇H₅BrClNO₂
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03844855
CAS-nummer: 78686-77-8