tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1382-1G OR1382-250MG
APOSOR1382-1GEA 0 DKK
APOSOR1382-1G APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658979
CAS-nummer: 361345-40-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III