(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1380-1G OR1380-5G
APOSOR1380-1GEA 164 DKK
APOSOR1380-1G APOSOR1380-5G
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 96%
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Kogepunkt: 98…110 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419256
CAS-nummer: 259537-92-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III