3-Iod-2-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 1090 DKK
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iod-2-methylbenzoesyre
3-Iod-2-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇IO₂
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00270112
CAS-nummer: 133232-56-1