4-Bromanthranilsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 502 DKK
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
4-Bromanthranilsyre 95%
4-Bromanthranilsyre
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 230…234 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618454
CAS-nummer: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III