1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR13722-5G OR13722-100G OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA 164 DKK
APOSOR13722-5G APOSOR13722-100G APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formel: C₁₅H₁₅N
Smeltepunkt: 111…117 °C
Massefylde: 0,7 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082627
CAS-nummer: 41532-84-7